主要文件
800850P
Avanti
1,3-14:0 D5 DG
Avanti Research - A Croda Brand, powder
别名:
1,3-Ditetradecanoyl glycerol (d5)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C31H55D5O5
分子量:
517.84
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (800850P-1mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
1,3-14:0 D5 DG is a glycerol derivative wherein all CH2 and CH protons of glycerol are replaced by deuterium isotope.
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (800850P-1mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)