Merck
300202S
Avanti
聚乙二醇化远程可装载脂质体(2 mL)
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
聚乙二醇化远程可装载脂质体
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
形狀
aqueous solution
包裝
pkg of 1 × 2 mL (300202S-1EA)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
應用
vaccine development
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
聚乙二醇化远程可装载脂质体(2 mL)可用作癌症的胁腹部或原位动物模型中的静脉内(i.v.)注射。
包裝
带塞子和压接盖的10 mL透明玻璃瓶(300202S-1EA)
其他說明
粒度和形状:载体平均粒度约为90 nm。
制剂:长循环的,聚乙二醇化的脂质体载体由N-(羰基-乙氧基聚乙二醇2000)-1,2-二硬脂酰基-sn-甘油-3-磷酸乙醇胺钠(MPEG-DSPE)组成;完全氢化的大豆磷脂酰胆碱(HSPC),胆固醇,硫酸铵核心;组氨酸作为缓冲液;用于控制pH值的盐酸或氢氧化钠;和蔗糖维持等渗。
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2