主要文件
181141C
Avanti
Sunflower Lyso PC
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
1-Linoleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.79
价格与库存信息目前不能提供
生物源
(Sunflower)
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 25 mg (181141C-25MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
10 mg/mL
密度
1.49 g/cm3
官能基
phospholipid
脂質類型
phospholipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)30-21-23(26)22-32-33(28,29)31-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1
InChI 密鑰
ASWBNKHCZGQVJV-HSZRJFAPSA-N
應用
Lipids research
包裝
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (181141C-25MG)
分析報告
Average Fatty Acid Distribution: 9.4% - 16:0; 2.8% - 18:0; 19.8% - 18:1; 67.4% - 18:2; 0.1% - 18:3; 0.1% - 20:0; 0.1% - 20:1; 0.3% 22:0
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)