Merck
ATCH99D3B6BD
Atlantic Research Chemicals Ltd
N,N-Diethyl-P-toluidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
163.26
MDL编号:
Iupac Name
N,N-diethyl-4-methylaniline
Inchi Code
1S/C11H17N/c1-4-12(5-2)11-8-6-10(3)7-9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3
InChI key
HKJNHYJTVPWVGV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AN053464
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AN053464
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)