Merck
ATC456776893
Atlantic Research Chemicals Ltd
Pent-4-ynoyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
116.55
MDL编号:
Iupac Name
4-pentynoyl chloride
Inchi Code
1S/C5H5ClO/c1-2-3-4-5(6)7/h1H,3-4H2
InChI key
ASAWAIQNAGKJFT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC10122
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC10122
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)