Merck
ATC359510274
Atlantic Research Chemicals Ltd
4-Chloro-6-methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
193.64
MDL编号:
Iupac Name
4-chloro-6-methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H8ClN3/c1-7-6-8(10)12-9(11-7)13-4-2-3-5-13/h2-6H,1H3
InChI key
WZMTWZSRVXQOHT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA01277
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA01277
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)