Merck
ATC311766623
Atlantic Research Chemicals Ltd
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidin-2-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
242.89
MDL编号:
Iupac Name
5-bromo-4,6-dichloro-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C4H2BrCl2N3/c5-1-2(6)9-4(8)10-3(1)7/h(H2,8,9,10)
InChI key
LAUORAFVFXRKDL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA01207
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA01207
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)