跳转至内容
Merck

ATEH98739ABF

AstaTech, Inc.

4-BROMO-1,1,1,2,2-PENTAFLUOROBUTANE

登录查看公司和协议定价


About This Item

CAS号:
分子量:
226.97
MDL编号:

Iupac Name

4-bromo-1,1,1,2,2-pentafluorobutane

Inchi Code

1S/C4H4BrF5/c5-2-1-3(6,7)4(8,9)10/h1-2H2

InChI key

YAPVBRYHZPNRIW-UHFFFAOYSA-N

储存温度

-20 C

Purity

95%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Cold box

Physical Form

Liquid

Product Link

http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=245437

Signal Word

Warning

Hazard Statements

MSDS

http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT33180


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持