Merck
ATEH94724B0B
AstaTech, Inc.
ETHYL PROPIONIMIDATE HCL
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
137.61
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
ethyl propanimidoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO.ClH/c1-3-5(6)7-4-2;/h3H,4,6H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
ORYBDURZCDPVKF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=124753
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W15737
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)