Merck
ATEH93EDCD10
AstaTech, Inc.
5-BROMO-4-CYCLOPROPYL-N,N-DIMETHYL-PYRAZOLE-1-SULFONAMIDE
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
294.17
MDL號碼:
Iupac Name
5-bromo-4-cyclopropyl-N,N-dimethyl-1H-pyrazole-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C8H12BrN3O2S/c1-11(2)15(13,14)12-8(9)7(5-10-12)6-3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
WHGNUNOAWXGQLQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=176281
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P19669
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)