Merck
ATE517256555
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 2-(2-CHLOROBENZYL)HYDRAZINECARBOXYLATE
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
256.73
MDL號碼:
Iupac Name
tert-butyl 2-(2-chlorobenzyl)hydrazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H17ClN2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-14-8-9-6-4-5-7-10(9)13/h4-7,14H,8H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI 密鑰
BKYBXDNACVNSRE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=93625
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W12631
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)