Merck
ATE514313794
AstaTech, Inc.
(5-AMINOPYRIDIN-2-YL)(MORPHOLINO)METHANONE
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
207.23
MDL號碼:
Iupac Name
(5-aminopyridin-2-yl)(morpholino)methanone
Inchi Code
1S/C10H13N3O2/c11-8-1-2-9(12-7-8)10(14)13-3-5-15-6-4-13/h1-2,7H,3-6,11H2
InChI 密鑰
WLTDBVJBSRJJRJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=78349
象形圖
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F30173
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)