Merck
ATE443547835
AstaTech, Inc.
4,4-DIFLUORO-5-METHYLAZEPANE HCL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
185.64
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
4,4-difluoro-5-methylazepane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13F2N.ClH/c1-6-2-4-10-5-3-7(6,8)9;/h6,10H,2-5H2,1H3;1H
InChI 密鑰
OUDRDAHGUYXQEW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=56035
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=73011
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)