Merck
APOH10B59006
Apollo Scientific Ltd
Benzofuran-5-carbonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
143.14
MDL编号:
Iupac Name
1-benzofuran-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H5NO/c10-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-11-9/h1-5H
InChI key
SXFQAFFSEZRQCJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/benzofuran-5-carbonitrile
象形图
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/benzofuran-5-carbonitrile
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)