Merck
APOH03871DAB
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3-bromo-2,4,5-trifluorobenzoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
269.02
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
methyl 3-bromo-2,4,5-trifluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O2/c1-14-8(13)3-2-4(10)7(12)5(9)6(3)11/h2H,1H3
InChI 密鑰
HKCUQFNDBXGXNC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-bromo-245-trifluorobenzoate
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-bromo-245-trifluorobenzoate
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)