Merck
APO428498059
Apollo Scientific Ltd
4'-Fluoro-2'-methylacetophenone
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
152.17
MDL编号:
Iupac Name
1-(4-fluoro-2-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9FO/c1-6-5-8(10)3-4-9(6)7(2)11/h3-5H,1-2H3
InChI key
GCTZPACJEUDZAX-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-methylacetophenone
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-methylacetophenone
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)