Merck
AOBH9A1B287D
AOBChem
5-nitroisophthalaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
179.13
MDL號碼:
Iupac Name
5-nitroisophthalaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5NO4/c10-4-6-1-7(5-11)3-8(2-6)9(12)13/h1-5H
InChI 密鑰
RXACCCLYSOFTFW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-nitroisophthalaldehyde-196141.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/196141.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)