Merck
AOBH99C151C6
AOBChem
4-bromo-1-(4-methoxybenzyl)-1H-pyrazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
267.13
MDL编号:
Iupac Name
4-[(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)methyl]phenyl methyl ether
Inchi Code
1S/C11H11BrN2O/c1-15-11-4-2-9(3-5-11)7-14-8-10(12)6-13-14/h2-6,8H,7H2,1H3
InChI key
AOQZOMGVKJIUBN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-1-4-methoxybenzyl-1h-pyrazole-126399.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/126399.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)