Merck
AOBH991051BD
AOBChem
5-Bromo-4-methyl-2-propoxypyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
230.1
MDL號碼:
Iupac Name
5-bromo-4-methyl-2-propoxypyridine
Inchi Code
1S/C9H12BrNO/c1-3-4-12-9-5-7(2)8(10)6-11-9/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
INIMTJQVRIRZGX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-4-methyl-2-propoxypyridine-82883.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/82883.pdf
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)