Merck
AOBH961DC208
AOBChem
ethyl 4-fluoro-2-isopropoxybenzoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
226.25
MDL號碼:
Iupac Name
ethyl 4-fluoro-2-isopropoxybenzoate
Inchi Code
1S/C12H15FO3/c1-4-15-12(14)10-6-5-9(13)7-11(10)16-8(2)3/h5-8H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
SDMNQJOADDMEEU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-4-fluoro-2-isopropoxybenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/48377.pdf
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)