Merck
AOBH961DC0F8
AOBChem
(2,3-difluoro-1,4-phenylene)diboronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
201.73
MDL编号:
Iupac Name
(2,3-difluoro-1,4-phenylene)diboronic acid
Inchi Code
1S/C6H6B2F2O4/c9-5-3(7(11)12)1-2-4(6(5)10)8(13)14/h1-2,11-14H
InChI key
DEFHAMFSJCPNRD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-difluoro-1-4-phenylene-diboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/19107.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)