Merck
AOBH7BADE098
AOBChem
1-Bromo-4-fluoro-5-iodo-2-methylbenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
314.92
MDL编号:
Iupac Name
1-bromo-4-fluoro-5-iodo-2-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrFI/c1-4-2-6(9)7(10)3-5(4)8/h2-3H,1H3
InChI key
DURJZVCWXPIRMZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-4-fluoro-5-iodo-2-methylbenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36817.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)