Merck
AOBH7BADDC9D
AOBChem
5-Ethoxy-2-fluoronicotinic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
185.15
MDL编号:
Iupac Name
5-ethoxy-2-fluoronicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H8FNO3/c1-2-13-5-3-6(8(11)12)7(9)10-4-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
DYPGVXIWYKNDIB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-ethoxy-2-fluoronicotinic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36233.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)