Merck
AOBH7BADDB02
AOBChem
4-Bromo-1-methoxy-2-(methoxymethyl)benzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
231.09
MDL编号:
Iupac Name
4-bromo-1-methoxy-2-(methoxymethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H11BrO2/c1-11-6-7-5-8(10)3-4-9(7)12-2/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI key
FPISKQGSSFNTNH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-1-methoxy-2-methoxymethyl-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31998.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)