Merck
AOBH3CD9F18A
AOBChem
Methyl 2,3-difluoro-4-(methylthio)benzoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
218.22
MDL编号:
Iupac Name
methyl 2,3-difluoro-4-(methylthio)benzoate
Inchi Code
1S/C9H8F2O2S/c1-13-9(12)5-3-4-6(14-2)8(11)7(5)10/h3-4H,1-2H3
InChI key
DCSZSYYWZMKPKG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-2-3-difluoro-4-methylthio-benzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35565.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)