Merck
AOBH3CD9F16D
AOBChem
3-Bromo-2-chloro-5-methylphenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
221.48
MDL编号:
Iupac Name
3-bromo-2-chloro-5-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H6BrClO/c1-4-2-5(8)7(9)6(10)3-4/h2-3,10H,1H3
InChI key
ZDCVJVKRKVDUOO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-chloro-5-methylphenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35444.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)