Merck
AOBH11E4FE0A
AOBChem
2-(5-Bromo-2-methylphenyl)-[1,3]dioxolane
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
243.1
MDL编号:
Iupac Name
2-(5-bromo-2-methylphenyl)-1,3-dioxolane
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c1-7-2-3-8(11)6-9(7)10-12-4-5-13-10/h2-3,6,10H,4-5H2,1H3
InChI key
LJGFWRSTEUSTNL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-5-bromo-2-methylphenyl-1-3-dioxolane.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/11161.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)