Merck
AOBH11E4FD64
AOBChem
1-Chloro-3-fluoro-2-(methoxymethoxy)benzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
190.6
MDL编号:
Iupac Name
1-chloro-3-fluoro-2-(methoxymethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C8H8ClFO2/c1-11-5-12-8-6(9)3-2-4-7(8)10/h2-4H,5H2,1H3
InChI key
LCJNUPCCWIRBIL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-chloro-3-fluoro-2-methoxymethoxy-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25163.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)