Merck
AOBH11E4FC87
AOBChem
3,5-Difluoro-2-(methoxymethoxy)phenylboronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
217.96
MDL编号:
Iupac Name
(3,5-difluoro-2-(methoxymethoxy)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BF2O4/c1-14-4-15-8-6(9(12)13)2-5(10)3-7(8)11/h2-3,12-13H,4H2,1H3
InChI key
FXTMGMXZBGEHEA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-difluoro-2-methoxymethoxy-phenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/18311.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)