Merck
AOBH03D4EF43
AOBChem
Ethyl 2-chloro-3,6-difluorobenzoater
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
220.6
MDL编号:
Iupac Name
ethyl 2-chloro-3,6-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H7ClF2O2/c1-2-14-9(13)7-5(11)3-4-6(12)8(7)10/h3-4H,2H2,1H3
InChI key
MPNZVNFLBJNGBX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-2-chloro-3-6-difluorobenzoater.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34019.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)