Merck
AOBH03D4EF2E
AOBChem
1-Bromo-3-cyclopentylbenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
225.13
MDL编号:
Iupac Name
1-bromo-3-cyclopentylbenzene
Inchi Code
1S/C11H13Br/c12-11-7-3-6-10(8-11)9-4-1-2-5-9/h3,6-9H,1-2,4-5H2
InChI key
JGDXDKHEWUGZPL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-3-cyclopentylbenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29001.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)