Merck
AOB947289179
AOBChem
4-Fluoro-3-isopropoxybenzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
198.19
MDL编号:
Iupac Name
4-fluoro-3-isopropoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11FO3/c1-6(2)14-9-5-7(10(12)13)3-4-8(9)11/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
PHETVLCLIWNJAB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-fluoro-3-isopropoxybenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33245.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)