Merck
AOB945512026
AOBChem
5-Bromo-3-(piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
311.97
MDL编号:
Iupac Name
(3-bromo-5-(piperidine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C12H15BBrNO3/c14-11-7-9(6-10(8-11)13(17)18)12(16)15-4-2-1-3-5-15/h6-8,17-18H,1-5H2
InChI key
WBPMXLDOJJVZDG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-3-piperidine-1-carbonyl-phenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32906.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)