Merck
AOB945511796
AOBChem
1-Bromo-3-chloro-2,4-dimethylbenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
219.51
MDL编号:
Iupac Name
1-bromo-3-chloro-2,4-dimethylbenzene
Inchi Code
1S/C8H8BrCl/c1-5-3-4-7(9)6(2)8(5)10/h3-4H,1-2H3
InChI key
IPNHMWIEZQSACE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-3-chloro-2-4-dimethylbenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31335.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)