Merck
AOB945511759
AOBChem
2-Ethoxy-4-methylbenzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
164.2
MDL號碼:
Iupac Name
2-ethoxy-4-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-3-12-10-6-8(2)4-5-9(10)7-11/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
KNPACITYHAIVJC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-ethoxy-4-methylbenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24525.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)