Merck
AOB640097789
AOBChem
2-Chloro-3-fluoro-4-formylphenylboronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
202.38
MDL编号:
Iupac Name
(2-chloro-3-fluoro-4-formylphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H5BClFO3/c9-6-5(8(12)13)2-1-4(3-11)7(6)10/h1-3,12-13H
InChI key
USTVSJJGJJZPBC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-3-fluoro-4-formylphenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32040.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)