Merck
AOB640096360
AOBChem
5-Bromo-4-iodo-1,3-benzodioxole
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
326.92
MDL编号:
Iupac Name
5-bromo-4-iodobenzo[d][1,3]dioxole
Inchi Code
1S/C7H4BrIO2/c8-4-1-2-5-7(6(4)9)11-3-10-5/h1-2H,3H2
InChI key
MTIAJPVXZKADMH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-4-iodo-1-3-benzodioxole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26947.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)