Merck
AOB640096036
AOBChem
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)biphenyl
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
317.11
MDL编号:
Iupac Name
2-bromo-4-(trifluoromethoxy)-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C13H8BrF3O/c14-12-8-10(18-13(15,16)17)6-7-11(12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
InChI key
XJFYXPPJFKWKPA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-4-trifluoromethoxy-biphenyl.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26177.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)