Merck
AOB640095367
AOBChem
(3-Chloro-5-methylphenyl)methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
156.61
MDL编号:
Iupac Name
(3-chloro-5-methylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H9ClO/c1-6-2-7(5-10)4-8(9)3-6/h2-4,10H,5H2,1H3
InChI key
AMISYWXDRZVKBF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-chloro-5-methylphenyl-methanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24529.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)