Merck
AOB640095342
AOBChem
2-Fluoro-3-(methylsulfanyl)phenylboronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
186.01
MDL编号:
Iupac Name
(2-fluoro-3-(methylthio)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H8BFO2S/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
InChI key
LGZXPXQDVMBXPG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-3-methylsulfanyl-phenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24488.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)