Merck
AOB640095268
AOBChem
2-Bromo-4-fluoro-6-methylbenzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
217.04
MDL编号:
Iupac Name
2-bromo-4-fluoro-6-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6BrFO/c1-5-2-6(10)3-8(9)7(5)4-11/h2-4H,1H3
InChI key
HQTWYBVWOIOMBX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-4-fluoro-6-methylbenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24330.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)