Merck
AOB640095149
AOBChem
4-(2,4-Difluorophenyl)benzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
218.2
MDL编号:
Iupac Name
2',4'-difluoro[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C13H8F2O/c14-11-5-6-12(13(15)7-11)10-3-1-9(8-16)2-4-10/h1-8H
InChI key
VXWNQBQQPCHIMW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-2-4-difluorophenyl-benzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23926.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)