Merck
AOB640094623
AOBChem
5-Bromo-2-fluoro-N-methylnicotimide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
233.04
MDL编号:
Iupac Name
5-bromo-2-fluoro-N-methylnicotinamide
Inchi Code
1S/C7H6BrFN2O/c1-10-7(12)5-2-4(8)3-11-6(5)9/h2-3H,1H3,(H,10,12)
InChI key
KKWVKLDAAARXEB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-fluoro-n-methylnicotimide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22065.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)