Merck
AOB640094542
AOBChem
6-Fluoro-2-methyl-3-(methylthio)pyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
157.21
MDL號碼:
Iupac Name
6-fluoro-2-methyl-3-(methylsulfanyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H8FNS/c1-5-6(10-2)3-4-7(8)9-5/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
YATNMHZPENYDDQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/6-fluoro-2-methyl-3-methylthio-pyridine.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/21736.pdf
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)