Merck
AOB640093182
AOBChem
5-Bromo-3-methyl-2-morpholinocarbonylpyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
285.14
MDL编号:
Iupac Name
4-[(5-bromo-3-methyl-2-pyridinyl)carbonyl]morpholine
Inchi Code
1S/C11H13BrN2O2/c1-8-6-9(12)7-13-10(8)11(15)14-2-4-16-5-3-14/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI key
VFUCTWOHRXARDI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-3-methyl-2-morpholinocarbonylpyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/16936.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)