Merck
AOB640093085
AOBChem
6-Bromo-2,3-dimethoxyphenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
233.06
MDL编号:
Iupac Name
6-bromo-2,3-dimethoxyphenol
Inchi Code
1S/C8H9BrO3/c1-11-6-4-3-5(9)7(10)8(6)12-2/h3-4,10H,1-2H3
InChI key
GLFHKBHNESVSIM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-bromo-2-3-dimethoxyphenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/16618.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)