Merck
AOB640092136
AOBChem
5-Bromo-N,N-diethyl-3-pyridinecarboxamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
257.13
MDL编号:
Iupac Name
5-bromo-N,N-diethylnicotinamide
Inchi Code
1S/C10H13BrN2O/c1-3-13(4-2)10(14)8-5-9(11)7-12-6-8/h5-7H,3-4H2,1-2H3
InChI key
INALCDDCRXNOBA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-n-n-diethyl-3-pyridinecarboxamide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/12760.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)