Iupac Name
methyl 5-bromo-4-chloro-2-iodobenzoate
Inchi Code
1S/C8H5BrClIO2/c1-13-8(12)4-2-5(9)6(10)3-7(4)11/h2-3H,1H3
InChI key
MJGLOYDQWHRROF-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1528948-34-6.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持