Merck
AMBH99C01879
Ambeed, Inc.
2-(6-Bromopyridin-3-yl)propan-2-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
216.08
MDL號碼:
Iupac Name
2-(6-bromo-3-pyridinyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C8H10BrNO/c1-8(2,11)6-3-4-7(9)10-5-6/h3-5,11H,1-2H3
InChI 密鑰
QXXFENKOGOCHSU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/477252-29-2.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/477252-29-2.html
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)