Iupac Name
tert-butyl 3-(1-piperazinyl)propylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H25N3O2/c1-12(2,3)17-11(16)14-5-4-8-15-9-6-13-7-10-15/h13H,4-10H2,1-3H3,(H,14,16)
InChI 密鑰
RYXOGEGCRBIYKR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/874831-60-4.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持